Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, pure, biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Auramine O |
| Punto di fusione | >250.0°C |
| CAS | 2465-27-2 |
| Contenuto di colorante | 60% min. |
| Formula molecolare | C17H22ClN3 |
| Numero MDL | MFCD00012484 |
| Sinonimo | Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol |
| InChI Key | KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Auramine O
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.