Learn More
Aureusimine A, TRC
Codice prodotto. 30010543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010543 5 mg 5mg
30135770 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7945605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1244033-70-2
Formula molecolare C14H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.29
Sinonimo 6-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-(1-methylethyl)-2(1H)-pyrazinone, Tyrvalin;
IUPAC Name 6-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-propan-2-yl-1H-pyrazin-2-one
SMILES CC(C)C1=NC=C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aureusimine A
Nomi componenti o analita Aureusimine A
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 5 mg
Peso formulazione 244.1212