Learn More
Aurothioglucose, MedChemExpress
Descrizione
Aurothioglucose (Gold thioglucose) is a well known active-site inhibitor of TrxR1, inhibited TrxR1 activity in HeLa cell cytosol but had no effect on the viability of the cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aurothioglucose |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 12192-57-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H11AuO5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Gold thioglucose |
| Informazioni di solubilità | H2O : 125 mg/mL (318.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (15.30 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only