missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ AuthentiKine™ Human TNF-alpha ELISA Kit

Codice prodotto. 16811566 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Target Species unitSize
16811566 Human 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16811566 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0015496T

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous TNF-alpha

  • Recognizes human TNF-alpha
  • TNF is a multifunctional proinflammatory cytokine that belong to tumor necrosis factor superfamily
    • Expressed as 26 kDa membrane bound protein, cleaved by TACE to release soluble 17 kDa monomer
    • Regulates cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism and coagulation

Process:

  • Antibody specific for TNF-alpha pre-coated onto microwells
  • TNF-alpha protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody specific TNF-alpha is added to detect captured TNF-alpha protein
  • For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm

Specifica

Numero di accesso BC028148
Intervallo saggio 15.6 to 500 pg/mL
Assay Sensitivity 8.6 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 7124
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P01375
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human LGALS9/Galectin-9 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.