Learn More
Slice™ Auto-Retractable Box Cutter
Codice prodotto. 16483609
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16483609 Black/Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483609 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.83€
    29.54€ / pezzi 1
    Risparmia 5.29€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Features a finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramics
  • Handle type: auto-retractable
  • Handle features ergo-grip J-hook design
  • Compatible blades: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Includes 1 double-sided rounded-tip safety blade
  • Ambidextrous design
  • No-tool blade change
  • Red Dot Design award winner
Order Info
Note: There is a minimum order of $500.00 on this item.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale TPEE, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Green
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 double-sided rounded-tip safety blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 3.52 oz.
Peso (sistema metrico) 99.7 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 86.35 mm
Tipo di maniglia Auto-retractable
Product Type Box Cutter