Learn More
Slice™ Auto-Retractable Industrial Knife
Codice prodotto. 16463639
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16463639 Black/Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16463639 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.37€
    42.75€ / pezzi 1
    Risparmia 7.62€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Finger friendly™ blade cuts effectively and is safe to the touch. Includes built-in lanyard hole and a quick-release blade change
  • Installed blade type: rounded tip
  • Durable nylon handle with comfortable slider
  • Ambidextrous design: simply switch the blade orientation for lefties
  • Finger-friendly™ edge lasts 11.2x longer than metal
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Chemically inert blade never rusts
  • Oil- and lubricant-free blade
  • Blade is safe up to 1600°C
  • Compatible blades: 10538, 10539, 10540
  • No-tool blade change
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.09 in.
Lunghezza (sistema metrico) 154.7 mm
Materiale GFN, POM, Stainless Steel, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Green
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic rounded tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.58 oz.
Peso (sistema metrico) 73 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.34 in.
Larghezza (sistema metrico) 34 mm
Tipo di maniglia Auto-retractable
Product Type Utility Knife