Learn More
Slice™ Auto-Retractable Mini Cutter
Codice prodotto. 16413619
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16413619 Black/Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16413619 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.54€
    16.34€ / pezzi 1
    Risparmia 7.20€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features finger-friendly™ safety blade
  • Installed blade type: rounded tip
  • Automatic spring-loaded retraction for added safety
  • Ambidextrous design: Switch blade slots for lefties
  • Finger-friendly™ blade cuts effectively
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Chemically inert blade never rusts
  • Oil- and lubricant-free blade
  • 100 percent zirconium oxide blade
  • Blade edge last up to 11.2x longer than metal
  • Compatible blades: 10404, 10408
  • No-tool blade change
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 2.44 in.
Lunghezza (sistema metrico) 62 mm
Materiale ABS, POM, Stainless Steel, NdFeB magnet, Zirconium Oxide
Colore Black/Green
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 rounded tip ceramic blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 0.65 oz.
Peso (sistema metrico) 18.49 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Tipo di maniglia Auto-retractable
Product Type Box Cutter, Utility Knife