Learn More
Slice™ Auto-Retractable Pen Cutter
Codice prodotto. 16493609
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16493609 Black/Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16493609 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.36€
    20.64€ / pezzi 1
    Risparmia 3.72€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Features finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramics
  • Handle type: auto-retractable
  • Handle features rubberized slider button
  • Compatible blades: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Durable glass-filled nylon handle
  • Ambidextrous design
  • No-tool blade change
  • Lanyard hole keeps tool handy
  • Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 5.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133.50 mm
Materiale ABS, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Green
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 1.02 oz.
Peso (sistema metrico) 29 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.68 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.35 mm
Tipo di maniglia Auto-retractable
Product Type Box Cutter, Utility Knife