Descrizione
COX5b Monoclonal specifically detects COX5b in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | COX5b |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 21 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulazione | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias gene | COXVB, Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Vb |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant Human COX5b Protein |
| Vedi altri risultati |