Learn More
Slice™ Auto-Retractable Utility Knife
Descrizione
- Handle type: auto-retractable
- Durable glass-filled nylon handle
- Compatible blades: Slice™ 10526, 10528
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive blade
- Includes 1 double-sided rounded-tip safety blade
- Ambidextrous design
- Lanyard hole keeps tool handy
- No-tool blade change
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.06 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 154 mm |
| Materiale | GFN, POM, Stainless Steel, Carbon Steel, Zirconium Oxide |
| Colore | Black/Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Include | 1 double-sided rounded-tip safety blade |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Peso (sistema imperiale) | 2.44 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 69.1 g |
| Vedi altri risultati |