Learn More
Heathrow Scientific™ Autoclavable Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16370666 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
16370666 310 x 660 mm pezzi 200
16380666 415 x 600 mm pezzi 200
16390666 610 x 810 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16370666 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS1002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    90.88€ / pezzi 200
    Risparmia 11.12€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, imprinted Autoclavable Bags with blue biohazard labeling specifically designed for safe disposal.
  • Constructed of 2.0 mm thick polypropylene.
  • Can be used for repeated autoclaving.
  • Strong side seams securely hold items.
  • Autoclavable at 250°F (121°C).
  • Front write-on panel.
  • 4 inner packs of 50 bags.
  • Disposable.
Specifica
Content And Storage Room Temperature
Descrizione Clear Autoclavable Bags
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Hazardous Waste Disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 200/Cs.
N. per confezione 50 Pk.
Confezione esterna Box
Spessore (sistema imperiale) 80 mil
Dimensioni (L x P) 310 x 660 mm
Dimensioni (L x P x A) 12.2 x 26 x 0.08 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb.
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Product Type Autoclavable Bags
Capacità (sistema imperiale) 3.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 13.99 L
Lunghezza (sistema metrico) 31 cm
Larghezza (sistema metrico) 66 cm
Spessore (sistema metrico) 2 mm