Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600
Codice prodotto. 15601248
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15601248 46 1 paio
15601238 36 1 paio
15621238 38 1 paio
15631238 39 1 paio
15641238 40 1 paio
15651238 41 1 paio
15661238 42 1 paio
15681238 44 1 paio
15691238 45 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15601248 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 39600/46
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • White
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore White
Size 46
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39600