Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39610
Codice prodotto. 15641248
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Dimensione della confezione:
1 paio
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15641248 39 1 paio
15611248 36 1 paio
15621248 37 1 paio
15631248 38 1 paio
15651248 40 1 paio
15661248 41 1 paio
15671248 42 1 paio
15681248 43 1 paio
15691248 44 1 paio
15611258 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15641248 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 39610/39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    47.91€ / 1 paia
    Risparmia 5.14€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Blue
Size 39
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39610