Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39620
Codice prodotto. 15621258
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15621258 36 1 paio
15631258 37 1 paio
15641258 38 1 paio
15651258 39 1 paio
15661258 40 1 paio
15671258 41 1 paio
15681258 42 1 paio
15691258 43 1 paio
15601268 44 1 paio
15611268 45 1 paio
15621268 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15621258 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 39620/35/36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    47.91€ / 1 paia
    Risparmia 5.14€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 135°C for 5 minutes. High slip resistance. Washing at 60°C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Green
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Green
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39620