Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39630
Codice prodotto. 15681268
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15681268 41 1 paio
15631268 36 1 paio
15641268 37 1 paio
15651268 38 1 paio
15661268 39 1 paio
15671268 40 1 paio
15691268 42 1 paio
15601278 43 1 paio
15611278 44 1 paio
15621278 45 1 paio
15631278 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15681268 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 39630/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    47.91€ / 1 paia
    Risparmia 5.14€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Orange
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Colore Orange
Size 41
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 39630