Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9620
Codice prodotto. 15633268
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15633268 42 1 paio
15673258 36 1 paio
15683258 37 1 paio
15693258 38 1 paio
15603268 39 1 paio
15613268 40 1 paio
15623268 41 1 paio
15643268 43 1 paio
15653268 44 1 paio
15663268 45 1 paio
15673268 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15633268 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 9620/41/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    45.73€ / 1 paia
    Risparmia 4.87€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Green
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Green
Size 42
Stile 9620