Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630
Codice prodotto. 15623278
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15623278 40 1 paio
15683268 36 1 paio
15693268 37 1 paio
15603278 38 1 paio
15613278 39 1 paio
15633278 41 1 paio
15643278 42 1 paio
15653278 43 1 paio
15663278 44 1 paio
15673278 45 1 paio
15683278 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15623278 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 9630/40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    45.73€ / 1 paia
    Risparmia 4.87€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Orange
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Colore Orange
Size 40
Stile 9630