Learn More
Poulten Graf™ Siringa in vetro sterilizzabile in autoclave
Descrizione
- Complies with CE EN 46001 standards
- Constructed from Durobax™ glass
- With permanent amber graduation
- Acid and alkali resistant
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Siringa |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |