Learn More
Masterflex™ Polypropylene Straight Connector Barbed Fitting
Codice prodotto. 12418700 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/16 in. tubing I.D.
1/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
12418700 1/16 in. tubing I.D. pezzi 25
15202240 1/16 in. tubing I.D. Pezzo
12459570 1/8 in. tubing I.D. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12418700 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0636511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    42.68€ / pezzi 25
    Risparmia 9.32€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These economical straight barbed fittings easily connect fluid paths in the laboratory without the use of tools.
  • Ideal for low-pressure applications, typically up to 30 psi (2 bar)
  • Chemical resistance
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization through atuoclaving or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/16 in. tubing I.D.
Quantità confezione 25/Pk.
Dimensione della porta 1/32 in. orifice; 25/32 x 1/4 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Forma Diritto
Include Straight connector
Colore Clear
Pressione massima 30 psi (2 bar)
Product Type Barbed Fitting