Descrizione
- Ideal for low-pressure applications, typically up to 30 psi (2 bar)
- Chemical resistance
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Sterilization through atuoclaving or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 1/8 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 25/Pk. |
| Dimensione della porta | 1/16 in. orifice; 27/32 x 13/32 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Forma | Diritto |
| Include | Straight connector |
| Colore | Clear |
| Pressione massima | 30 psi (2 bar) |
| Vedi altri risultati |