Descrizione
Use this pestle for resuspending pellets. Eppendorf™ Autoclavable Safe-Lock Micropestles feature two sides for optimal fit in 1.5 and 2.0mL vessels.
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
- For use with 1.5 and 2.0mL vessels
- Available in packs of ten
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Micropestello |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette Safe-Lock da 1.5 ml e 2 ml e provette con tappo a vite Safe-Twist da 1.7 ml |
| Quantità | 10/Pk. |