Learn More
Eppendorf™ Autoclavable Tip-Tub
Codice prodotto. 10110381 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10110381 70 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10110381 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030058607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.50€ / pezzi 10
    Risparmia 3.40€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For aspirating liquids with multi-channel pipettes
  • Tip-Tub reagent reservoir
  • 70mL
  • Autoclavable reservoir
  • Includes 10 reservoirs and 10 lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Volume (sistema metrico) 70 mL
Da utilizzare con (applicazione) Aspirating liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multi-channel pipettes
Tipo di imballaggio Autoclavable reservoir
Quantità 10 Pack