Description
- Permanently elastic at high and low temperatures
- Good transparency for visual inspection
- Ideal for applications in food and food technology
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16 mm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | Foodstuff |
| Show More |