Learn More
Buerkle™ Autoclavable Transparent Silicone Tubing
Codice prodotto. 10453802 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Overall Length (Metric):
5 m
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
10453802 15 mm 5 m 5m
15802697 12 mm 5 m 5m
17260634 6 mm 25 m 1 rotolo
15812697 5 mm 50 m 25m
17210634 6 mm 5 m 1 rotolo
17270634 9 mm 25 m 1 rotolo
10154922 16 mm 5 m 5m
17220634 10 mm 5 m 1 rotolo
17280634 10 mm 25 m 1 rotolo
17290634 12 mm 25 m 1 rotolo
17200644 16 mm 25 m 1 rotolo
15842577 8 mm 50 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Attention: changed roll length!
Codice prodotto. 10453802 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 88031015
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Attention: changed roll length!
Autoclavable Transparent Silicone Tubing – Very flexible, transparent hose. Good resistance against weak acids and alkalis.
  • Transparent
  • Temperature -60 °C up to +180 °C
  • Autoclavable, ethylene oxide
  • Suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 2.5 mm
Da utilizzare con Foodstuff
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con alimenti
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Resistance Properties Alkalis-Resistant, Weak Acid-Resistant
Colore Trasparente
Durezza 55 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C