Descrizione
- Transparent
- Temperature -60 °C up to +180 °C
- Autoclavable, ethylene oxide
- Suitable for food
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Overall Length (Metric) | 50 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con | Food |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Vedi altri risultati |