Descrizione
- Transparent
- Temperature -60 °C up to +180 °C
- Autoclavable, ethylene oxide
- Suitable for food
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Overall Length (Metric) | 50 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Da utilizzare con | Foodstuff |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Vedi altri risultati |