Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
Codice prodotto. 17811721 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17811721 12 in. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17811721 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore 1212SBSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00€
    2053.61€ / pezzi 500
    Risparmia 191.39€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Include Steam Indicator Dot
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 500 Pk.
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Product Type Autoclave Bag
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm