Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Codice prodotto. 18306523 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
19 x 14 in. (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
38 x 31 in. (97 x 79 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacità (sistema imperiale):
1 to 2 gal.
12 to 14 gal.
13 to 16 gal.
2 to 3 gal.
20 to 30 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 to 10 gal.
Colore:
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Colore Dimensione della confezione
18306523 30 x 24 in. (76 x 61 cm) 12 to 14 gal. Clear pezzi 200
18316523 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 2 to 3 gal. Clear pezzi 200
18508066 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 13 to 16 gal. Clear pezzi 200
18528066 38 x 31 in. (97 x 79 cm) 20 to 30 gal. Clear pezzi 200
18386523 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal. Clear pezzi 100
18366503 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal. Red pezzi 100
18306533 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 to 2 gal. Red pezzi 200
18376503 19 x 14 in. (48 x 36 cm) 3 to 4 gal. Red pezzi 200
18518066 23 x 19 in. (58 x 48 cm) 7 to 10 gal. Red pezzi 200
18386503 35 x 25 in. (89 x 64 cm) 13 to 16 gal. Red pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 18306523
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Printed style.
Printed style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo di chiusura Elastic
Colore Clear
Include Printed in English and Spanish
Materiale Polypropylene
Temperature Range (Metric) 140°C
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Capacità (sistema imperiale) 12 to 14 gal.
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema metrico) 61 cm