Learn More
Steris™ Nastro indicatore per autoclave
Codice prodotto. 15691934
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 18 mm
50 m x 24 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15691934 50 m x 18 mm Pezzo
15601944 50 m x 24 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15691934 Fornitore Steris™ N. del fornitore 0162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.75€
    4.90€ / pezzi 1
    Risparmia 2.85€
    36% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Changes when exposed to the specific sterilant. Ecolab™ Autoclave Indicator Tape verifies exposure to the sterilization process without the need to open packs or check records.
  • Buff colour, plain or with green stripes
  • Available widths: 24 mm or 18 mm
  • Length: 50 m roll
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Autoclave indicator tape, buff with green stripes
Colore Buff with Green Stripes
Product Type Indicator Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization processes
Quantità 1 Roll
Dimensioni (L x P) 50 m x 18 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Larghezza (sistema metrico) 18 mm