Learn More
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Codice prodotto. 17854226
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
210.1 x 297.2 mm
31.5 x 13 mm
45 x 22.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 2016
pezzi 896
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17854226 210.1 x 297.2 mm pezzi 16
17844706 31.5 x 13 mm pezzi 2016
17834616 45 x 22.3 mm pezzi 896
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17854226 Fornitore GA International N. del fornitore A4ALT28WH
Spedizione stimata: 02-12-2026
Permanent laser printable labels, ideal for glassware, metal, and plastic surfaces, such as blister packs and containers intended for use in steam autoclaves and ovens.
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
  • Compatible with all major brands of desktop laser printers
Specifica
Tipo di adesivo Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Sheet
Materiale Thermoplastic Film
Print Technology Laser
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per pagina 1/Sheet
N. per confezione 16/Pk.
Quantità 16/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 210.1 x 297.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 297.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 210.1 mm