Learn More
Biochrom Automatic 8-Cell Changer
Codice prodotto. 11364033 Sfoglia Tutto Harvard Bioscience Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Ambient Multi-cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11364033 Ambient Multi-cell Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11364033 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80710008
Spedizione stimata: 14-01-2027
Automatic linear Cell Changer with 8 position ambient multicell holder. For use with Ultrospec 7000/8000/9000 Spectrophotometer.
  • Automatic linear cell changer with 8 position ambient multicell holder
  • Accepts 10 mm pathlength cuvettes
  • Includes 10 mm single cell holder for reference beam
  • Easy to install
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000 Spectrophotometer
Specifica
Compatibilità Ultrospec 7000/8000/9000 Spectrophotometer
Tipo Ambient Multi-cell Holder
Monouso Reusable
Lunghezza del percorso 10 mm
Forma Rectangular