Learn More
Buerkle™ Buretta di classe B in vetro borosilicato per titolazione automatica con bottiglia serbatoio
Codice prodotto. 10503461 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
25 ml
50 ml
Altezza (sistema metrico):
52 cm
56 cm
61 cm
65 cm
92 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10503461 5 mL 61 cm Pezzo
10208230 10 mL 56 cm Pezzo
10701961 15 mL 52 cm Pezzo
10686331 25 ml 65 cm Pezzo
10513461 50 ml 92 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Attention! Please refer to the List of Chemical Resistance before considering the appropriate products to use for your application.
Codice prodotto. 10503461 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96951005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attention! Please refer to the List of Chemical Resistance before considering the appropriate products to use for your application.
Burette per laboratorio, industria galvanoplastica, impianti di trattamento delle acque. Burette per titolazione automatica in vetro borosilicato Buerkle™ con flacone di conservazione per dosaggio preciso mediante pulsante, titolazione fine accurata con la microvite e getto di scarico preciso.
  • Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385)
  • Adjusted for Ex
  • Burette made of borosilicate glass 3.3
  • Resistant to chemicals
  • Blue ring graduations
  • Left or right hand operation possible
  • Sturdy stand
  • Precise discharge jet, allowing very fine drops
  • Parts in contact with the medium: PE, PP, natural rubber, borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.03 mL
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.05 mL
Da utilizzare con (applicazione) Electroplating Industry, Field Analyses, Water Treatment Plants
Altezza (sistema metrico) 61 cm
Include Micro-Screw, Precise Discharge Jet, Sturdy Stand
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto Borosilicate Glass, Polyethylene, Polypropylene, Rubber
Tipo Automatic Titrating Buret
Certificazione/Conformità DIN ISO 385