Learn More
Buerkle™ Buretta di classe B in vetro borosilicato per titolazione automatica con bottiglia serbatoio
Burette per laboratorio, industria galvanoplastica, impianti di trattamento delle acque. Burette per titolazione automatica in vetro borosilicato Buerkle™ con flacone di conservazione per dosaggio preciso mediante pulsante, titolazione fine accurata con la microvite e getto di scarico preciso.
72.85€ - 99.90€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato, polietilene, lattice, Polyethylene, Latex |
---|---|
Tipo | Buretta per titolazione automatica |
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10503461
|
Buerkle™
9695-1005 |
5 mL |
72.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10208230
|
Buerkle™
9695-1010 |
10 mL |
72.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10701961
|
Buerkle™
9695-1015 |
15 mL |
72.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10686331
|
Buerkle™
9695-1025 |
25 ml |
72.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10513461
|
Buerkle™
9695-1050 |
50 ml |
99.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Graduazione secondo la Categoria B (tolleranze conformi a DIN EN ISO 385)
- Adattata per Ex
- Buretta realizzata in vetro borosilicato 3.3
- Resistente agli agenti chimici
- Graduazioni blu ad anello
- Possibilità di utilizzo con la mano destra o sinistra
- Supporto solido
- Getto di scarico preciso, che consente l’erogazione di gocce minuscole
- Parti a contatto con il terreno: PE, PP, gomma naturale, vetro borosilicato
Specifica
Vetro borosilicato, polietilene, lattice, Polyethylene, Latex | |
Buretta per titolazione automatica |