Learn More
BRAND™ Automatic Burette Fitting
Codice prodotto. 10175400 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10175400 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10175400 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23745
In stock
Automatic Burette Fitting with micro screw, push button, and holding clamp.
  • Micrometer screw with press button
  • Includes support clamp
  • For Shilling Titration Apparatus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mL Automatic Burette
Materiale Polypropylene
Include Suport clamp
Tipo Buret Fitting