Learn More
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs, with removable splash baffles
Codice prodotto. 10131443
Cambia vista
Click to view available options
Canali:
96
384
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Descrizione:
Deepwell
Materiale:
Plastic
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Canali Sterilità Descrizione Materiale Dimensione della confezione
10131443 96 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10416343 96 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10253343 96 Sterile Deepwell Polypropylene pezzi 20
10141443 384 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10795394 384 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10101443 96 Non-sterile Deepwell Plastic pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10131443 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1064058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    226.01€ / pezzi 20
    Risparmia 70.99€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la manipolazione semplice ed economica di reagenti nei sistemi automatizzati.
Per la manipolazione semplice ed economica dei reagenti nei sistemi automatizzati con i serbatoi per automazione Thermo Scientific™, che offrono dimensioni SBS standard garantendo la compatibilità con i dispensatori e gli impilatori di piastre. I serbatoi sono monouso, non necessitano di lavaggio, per cui è possibile utilizzarne più di uno per ciclo. Le scanalature integrate sul fondo del serbatoio riducono lo spreco di reagente e consentono un'aspirazione uniforme.
Features:
  • Standard microplate dimensions enables reservoirs to be used in plate handlers or stackers
  • Hydrophilic surface so liquid spreads out evenly with minimal reagent needed to cover bottom
  • Polypropylene construction offers excellent chemical resistance
  • Available individually wrapped for sterile use
Removable Splash Baffles:
  • Prevent reagents from splashing out when being moved on robotic decks
  • Enable reservoirs to be moved faster so they can also be filled closer to the top with reagent
  • Can be removed to increase reservoirs capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione  
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio
Include Deflettori antispruzzo rimovibili
Canali 96