Learn More
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs, with removable splash baffles
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10253343
Cambia vista
Click to view available options
Canali:
96
384
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Descrizione:
Deepwell
Materiale:
Plastic
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Canali Sterilità Descrizione Materiale Dimensione della confezione
10253343 96 Sterile Deepwell Polypropylene pezzi 20
10416343 96 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10141443 384 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10795394 384 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10131443 96 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10101443 96 Non-sterile Deepwell Plastic pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10253343 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1064156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    315.99€ / pezzi 20
    Risparmia 93.01€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per la manipolazione semplice ed economica di reagenti nei sistemi automatizzati.
Per la manipolazione semplice ed economica dei reagenti nei sistemi automatizzati con i serbatoi per automazione Thermo Scientific™, che offrono dimensioni SBS standard garantendo la compatibilità con i dispensatori e gli impilatori di piastre. I serbatoi sono monouso, non necessitano di lavaggio, per cui è possibile utilizzarne più di uno per ciclo. Le scanalature integrate sul fondo del serbatoio riducono lo spreco di reagente e consentono un'aspirazione uniforme.
Caratteristiche:
  • Le dimensioni standard delle micropiastre consentono di utilizzare i serbatoi in dispensatori di piastre o impilatori di piastre
  • Superficie idrofila per garantire la diffusione uniforme del liquido, con una quantità minima di reagente necessaria per coprire la parte inferiore
  • La struttura in polipropilene offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici
  • Disponibile in confezione singola per l'uso sterile
Deflettori antispruzzo rimovibili:
  • Evitano la fuoriuscita dei reagenti durante lo spostamento sui piattaforme robotizzate
  • Consentono di spostare i serbatoi più rapidamente in modo che possano essere riempiti fino all'orlo con il reagente
  • Possono essere rimossi per aumentare la capacità dei serbatoi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Deepwell
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio
Include Deflettori antispruzzo rimovibili
Imballaggio Confezioni singole
Canali 96