Learn More
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs, with removable splash baffles
BIOPHARMA
Product Code. 10416343
Change view
Click to view available options
Canali:
96
384
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Descrizione:
Deepwell
Materiale:
Plastic
Polypropylene
Unit Size:
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Canali Sterilità Descrizione Materiale Unit Size
10416343 96 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10253343 96 Sterile Deepwell Polypropylene pezzi 20
10141443 384 Sterile   Polypropylene pezzi 20
10795394 384 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10131443 96 Non-sterile   Polypropylene pezzi 20
10101443 96 Non-sterile Deepwell Plastic pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10416343 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1064158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    247.01€ / pezzi 20
    Risparmia 77.99€
    23% Sconto
View all promotions
In stock
Per la manipolazione semplice ed economica di reagenti nei sistemi automatizzati.
Per la manipolazione semplice ed economica dei reagenti nei sistemi automatizzati con i serbatoi per automazione Thermo Scientific™, che offrono dimensioni SBS standard garantendo la compatibilità con i dispensatori e gli impilatori di piastre. I serbatoi sono monouso, non necessitano di lavaggio, per cui è possibile utilizzarne più di uno per ciclo. Le scanalature integrate sul fondo del serbatoio riducono lo spreco di reagente e consentono un'aspirazione uniforme.
Features:
  • Standard microplate dimensions enables reservoirs to be used in plate handlers or stackers
  • Hydrophilic surface so liquid spreads out evenly with minimal reagent needed to cover bottom
  • Polypropylene construction offers excellent chemical resistance
  • Available individually wrapped for sterile use
Removable Splash Baffles:
  • Prevent reagents from splashing out when being moved on robotic decks
  • Enable reservoirs to be moved faster so they can also be filled closer to the top with reagent
  • Can be removed to increase reservoirs capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione  
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio
Include Removable splash baffles
Imballaggio Individually Wrapped
Canali 96