Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Robotic Pipette Tips
- Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Codice prodotto. 10231482
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Stile punta | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10231482 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10181471 | 10 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10338890 | 20 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10013660 | 20 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10623482 | 20 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10461093 | 20 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10000481 | 20 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10697831 | 50 μl | Sì | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10020491 | 50 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10115430 | 50 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10740981 | 50 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10633482 | 50 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10673242 | 50 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10125430 | 175 μL | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10562162 | 175 μL | Sterile | Conductive, Wide Bore | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10141571 | 175 μL | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 11510145 | 175 μL | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10561972 | 200 μl | Sterile | Conductive, Wide Bore | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10648221 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10772563 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10102821 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10759221 | 200 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 16446939 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10345981 | 1000 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10348980 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10572162 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10565051 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10729601 | 1000 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10073620 | 10 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28170" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Benefit from Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms. They increase pipetting performance through the superior tip straightness and low %CV of these pipette tips.
Get accuracy and precision with Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance.
- Available as standard, filtered and/or liquid sensing
- Certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Fully conductive, providing increased pipetting performance
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Black |
| Colore rack | Gray |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 and ISO 13485 |
| Dichiarazioni di pulizia | Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Conductive |
| Imballaggio | Blister Pack |
| Quantità | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Fit for Purpose | Sterile |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |