Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Codice prodotto. 10561972
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
50 μl
50 μl
175 μL
200 μl
1000 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Stile punta:
Automation
Conductive
Conductive, Wide Bore
Quantità:
96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Stile punta Quantità Dimensione della confezione
10561972 200 μl Sterile Conductive, Wide Bore 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10181471 10 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10338890 20 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10013660 20 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10623482 20 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10461093 20 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10000481 20 μl Non sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10697831 50 μl Sì Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10020491 50 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10115430 50 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10740981 50 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10633482 50 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10663242 50 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10673242 50 μl Non sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10125430 175 μL Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10562162 175 μL Sterile Conductive, Wide Bore 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10141571 175 μL Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
11510145 175 μL Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10439970 200 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10648221 200 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10772563 200 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10102821 200 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10060511 200 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10759221 200 μl Non sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10658221 1000 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10702953 1000 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
16446939 1000 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10345981 1000 μl Sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10658411 1000 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10231482 1000 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10348980 1000 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10572162 1000 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10565051 1000 μl Non sterile Conductive 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case pezzi 4800
10306031 1000 μl Non sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10729601 1000 μl Non sterile Automation 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
10073620 10 μl Sterile Conductive 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Codice prodotto. 10561972 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 903251G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Benefit from Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms. They increase pipetting performance through the superior tip straightness and low %CV of these pipette tips.
Get accuracy and precision with Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance.
  • Available as standard, filtered and/or liquid sensing
  • Certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Fully conductive, providing increased pipetting performance
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Black
Colore rack Red
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 and ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Formato In rack
Stile punta Conductive, Wide Bore
Imballaggio Blister Pack
Quantità 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Systems with LiHa Head
Fit for Purpose Sterile