Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Robotic Pipette Tips
- Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Codice prodotto. 10772563
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Stile punta | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10772563 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10181471 | 10 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10338890 | 20 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10013660 | 20 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10623482 | 20 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10461093 | 20 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10000481 | 20 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10697831 | 50 μl | Sì | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10020491 | 50 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10115430 | 50 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10740981 | 50 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10633482 | 50 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10673242 | 50 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10125430 | 175 μL | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10562162 | 175 μL | Sterile | Conductive, Wide Bore | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10141571 | 175 μL | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 11510145 | 175 μL | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10561972 | 200 μl | Sterile | Conductive, Wide Bore | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10648221 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10102821 | 200 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10759221 | 200 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 16446939 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10345981 | 1000 μl | Sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10231482 | 1000 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10348980 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10572162 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10565051 | 1000 μl | Non sterile | Conductive | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | pezzi 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10729601 | 1000 μl | Non sterile | Automation | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
| 10073620 | 10 μl | Sterile | Conductive | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. | pezzi 960 |
Usa il codice promozionale 28170
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28170" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Benefit from Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms. They increase pipetting performance through the superior tip straightness and low %CV of these pipette tips.
Get accuracy and precision with Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance.
- Available nonsterile with-or-without Thermo Scientific™ ART™ filter technology
- Available in filtered, low retention or extended length for increased volume to reach into deep well plates
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Fully conductive providing increased pipetting performance
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Black |
| Colore rack | Red |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 and ISO 13485 |
| Dichiarazioni di pulizia | Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Conductive |
| Imballaggio | Blister Pack |
| Quantità | 96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |