Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler Sample Tube and Standards Racks
Codice prodotto. 17844294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
iSC-65,CETAC, ESI
Include:
60-Position Sample Tube Rack
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Include Dimensione della confezione
17844294 iSC-65,CETAC, ESI 60-Position Sample Tube Rack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17844294 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore BRE0033171
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Customize your autosampler with a range of autosampler sample tube and standards racks to suit your requirements.
Match Your CETAC Sample Tube Rack to Your Laboratory’s Needs
  • 21-position sample tube rack
  • 24-position sample tube rack
  • 40-position sample tube rack
  • 60-position sample tube rack
  • 90-position sample tube rack
  • Extended Rack for CETAC ASX-520 Autosampler (for use with Thermo Scientific™ iCAP™ Q Series ICP-MS systems)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) iSC-65,CETAC, ESI
Tipo Autosampler Sample Tube Racks
Include 60-Position Sample Tube Rack