Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 10575023
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26 G
Da 23 a 26 ga
Misura 26
Misure da 23 a 26
calibro 23
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Modello:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63 confezione da 6
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 25
Confezione da 6
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) ago esterno Modello Quantità Dimensione della confezione
10575023 Da 23 a 26 ga 0.63/0.47 mm 10F-AG-0.63/0.47C Confezioni singole Pezzo
10340471 Misura 26 0.47 mm 10F-AG-0.47C 1 Pk. Pezzo
10587152 26 G 0.47 mm 10F-AG-0.47C Confezione da 6 pezzi 6
10360471 calibro 23 0.63 mm 10F-AG-0.63C 1 Pk. Pezzo
10481021 calibro 23 0.63 mm 10F-AG-GT-0.63C 1 Pk. Pezzo
10493492 calibro 23 0.63 mm 10F-AG-0.63C Confezione da 25 pezzi 25
10177450 calibro 23 0.63 mm 10F-AG-0.63C Confezione da 6 pezzi 6
10402561 calibro 23 0.63 mm 10FX-AG-0.63 confezione da 6 Confezione da 6 pezzi 6
10042524 Misure da 23 a 26 0.63/0.47 mm 100F-AG-GT-0.63/0.47C 1 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10575023 Fornitore SGE™ N. del fornitore 002821
Spedizione stimata: 10-12-2026
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Calibro dell'ago Da 23 a 26 ga
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63/0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10F-AG-0.63/0.47C
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Tipo di collegamento Ago fisso