Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle
Codice prodotto. 10137070
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
10 μL
50 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26 G
26 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Dimensione della confezione
10137070 0.5 μL 26 G Pezzo
10239010 0.5 μL 23 G Pezzo
10424492 0.5 μL 23 to 26 G Pezzo
10166830 10 μL 23 G Pezzo
12917556 10 μL 23 to 26 G Pezzo
15288473 50 μL 23 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10137070 Fornitore SGE™ N. del fornitore 000400
Spedizione stimata: 22-10-2026
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Autosampler Syringe
Modello 0.5BR-AG-0.47C
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683, and 6850 ALS
Tipo di collegamento Removable