Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Syringes
- Autosampler Syringes
- Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Artikelnummer. 13189015
Ansicht ändern
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.01 in.
0.018 in.
0.02 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.2 in.
3.3 in.
Modello:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Packungsgröße:
Pezzo
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Calibro dell'ago | Diametro (sistema imperiale) ago esterno | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Modello | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 13189015 | 26 G | 0.01 in. | 2.2 in. | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | Pezzo |
| 13186105 | 23 G | 0.02 in. | 2.2 in. | 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C | Pezzo |
| 13199195 | 26 G | 0.01 in. | 2.2 in. | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | Pezzo |
| 13179015 | 23 G | 0.02 in. | 3.3 in. | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C | Pezzo |
| 13109205 | 26 G | 0.01 in. | 3.3 in. | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | Pezzo |
| 13109215 | 23 G | 0.02 in. | 3.3 in. | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | Pezzo |
| 13106115 | 26 G | 0.01 in. | 2.2 in. | 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C | Pezzo |
| 13169015 | 23 G | 0.02 in. | 2.2 in. | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C | Pezzo |
| 13196105 | 23 G | 0.02 in. | 3.3 in. | 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C | Pezzo |
| 13129215 | 26 G | 0.01 in. | 3.3 in. | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | Pezzo |
| 13199205 | 23 G | 0.02 in. | 2.2 in. | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | Pezzo |
| 13179195 | 23 G | 0.02 in. | 2.2 in. | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | Pezzo |
| 13189205 | 26 G | 0.01 in. | 3.3 in. | 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C | Pezzo |
| 13179205 | 26 G | 0.01 in. | 2.2 in. | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | Pezzo |
| 13119215 | 26 G | 0.01 in. | 2.2 in. | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | Pezzo |
| 13189195 | 23 G | 0.02 in. | 3.3 in. | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | Pezzo |
| 13159205 | 23 G | 0.02 in. | 2.2 in. | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | Pezzo |
| 13169205 | 23 G | 0.02 in. | 3.3 in. | 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | Pezzo |
| 13199015 | 26 G | 0.01 in. | 3.3 in. | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C | Pezzo |
| 12977506 | 26 G | 0.018 in. | 1.9 in. | 25R-C/T-GT-0.47 | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
13189015
missing translation for 'mfr'
Trajan™
missing translation for 'supplierNo'
002865
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
71.00€
62.95€ / pezzi 1
Risparmia 8.05€
11% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
- Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
- Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
- Metal back flange provides stability and resists fracture.
- Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
- Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
- Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifications
Specifications
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.2 in. |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Modello | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo RSH Autosampler |
| Tipo di collegamento | Fixed |
| Show More Show Less |