Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Codice prodotto. 13199015
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.01 in.
0.018 in.
0.02 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.2 in.
3.3 in.
Modello:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Diametro (sistema imperiale) ago esterno Lunghezza (sistema imperiale) ago Modello Dimensione della confezione
13199015 26 G 0.01 in. 3.3 in. 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C Pezzo
13189015 26 G 0.01 in. 2.2 in. 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C Pezzo
13186105 23 G 0.02 in. 2.2 in. 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C Pezzo
13199195 26 G 0.01 in. 2.2 in. 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C Pezzo
13179015 23 G 0.02 in. 3.3 in. 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C Pezzo
13109205 26 G 0.01 in. 3.3 in. 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C Pezzo
13109215 23 G 0.02 in. 3.3 in. 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C Pezzo
13106115 26 G 0.01 in. 2.2 in. 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C Pezzo
13169015 23 G 0.02 in. 2.2 in. 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C Pezzo
13196105 23 G 0.02 in. 3.3 in. 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C Pezzo
13129215 26 G 0.01 in. 3.3 in. 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C Pezzo
13199205 23 G 0.02 in. 2.2 in. 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C Pezzo
13179195 23 G 0.02 in. 2.2 in. 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C Pezzo
13189205 26 G 0.01 in. 3.3 in. 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C Pezzo
13179205 26 G 0.01 in. 2.2 in. 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C Pezzo
13119215 26 G 0.01 in. 2.2 in. 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C Pezzo
13189195 23 G 0.02 in. 3.3 in. 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C Pezzo
13159205 23 G 0.02 in. 2.2 in. 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C Pezzo
13169205 23 G 0.02 in. 3.3 in. 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C Pezzo
12977506 26 G 0.018 in. 1.9 in. 25R-C/T-GT-0.47 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 13199015 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 002867
Spedizione stimata: 05-01-2027
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifications
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 3.3 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo RSH Autosampler
Tipo di collegamento Fixed