Learn More
R&D Systems™ Auxin
Codice prodotto. 18796296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18796296 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18796296 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6834/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.98€
    100.80€ / 50mg
    Risparmia 11.18€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Chemical dimerizer used in auxin-inducible degron (AID) system; phytohormone
Auxin is a chemical dimerizer used in auxin-inducible degron (AID) systems. Induces degradation of a target protein tagged with the auxin-receptor F-box protein Tir1 E3 ligase AID in human colorectral cancer and mouse ES cells or tagged with AFB2 in A431 cells. Endogenous plant hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1 H-Indole-3-acetic acid
CAS 87-51-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Protein Dimerizers
Formula molecolare C10H9NO2
Peso formulazione 175.18
Purezza 98%