Learn More
Auxinole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470767 50 mg 50mg
16467177 5 mg -
16465336 100 mg 100mg
16424458 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16470767 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111444
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Auxinole is a potent auxin antagonist of TIR1/AFB receptors, binding TIR1 to block the formation of the TIR1-IAA-Aux/IAA complex and so inhibits auxin-responsive gene expression.
Auxinole is a potent auxin antagonist of TIR1/AFB receptors, binding TIR1 to block the formation of the TIR1-IAA-Aux/IAA complex and so inhibits auxin-responsive gene expression.
Specifica
Materiale o nome chimico Auxinole
Forma fisica Solid
CAS 86445-22-9
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19NO3
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (388.96 mM) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (7.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)C(CC(C1=CC=C(C)C=C1C)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 321.37
Peso formulazione 321.37
Percent Purity 99.19%
Grado Research
Research purposes only