Learn More
Auxinole, TRC
Codice prodotto. 30134335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134335 500 mg 500mg
30010986 50 mg 50mg
30012550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA794595500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86445-22-9
Formula molecolare C20H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 321.37
Sinonimo alpha-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-Indole-3-acetic Acid;
IUPAC Name 4-(2,4-dimethylphenyl)-2-(1H-indol-3-yl)-4-oxobutanoic acid
SMILES Cc1ccc(C(=O)CC(C(=O)O)c2c[nH]c3ccccc23)c(C)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Auxinole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
Peso formulazione 321.1365
Percent Purity >95%