Learn More
AV-412, MedChemExpress
Description
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | AV-412 |
| CAS | 451493-31-5 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C41H44ClFN6O7S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | MP412 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 851.41 |
| Show More |
Research purposes only