Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475787 5 mg 5mg
16459616 50 mg -
16403058 10 mg 10mg
16424356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475787 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100507
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Avadomide
CAS 1015474-32-4
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H14N4O3
Quantità 5 mg
Sinonimo CC 122
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O
Molecular Weight (g/mol) 286.29
Peso formulazione 286.29
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only